Läs mer
DuPont™ Tychem™ 6000 F FaceSeal
Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av ett lätt och slitstarkt tyg (< 500 g per plagg) bestående av en proprietär barriärfilm laminerad till en kraftig slitage Tyvek™ substrat
- Erbjuder utmärkt kemiskt genomträngningsskydd till ett brett spektrum av kemikalier, hjälper till att skydda personalen mot många giftiga industriella organiska kemikalier, högkoncentrerade oorganiska kemikalier (även under tryck), partiklar, biologiska faror och vissa kemiska krigföringsmedel
- Certifierad enligt förordning (EU) 2016/425
- Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 3-B, 4-B, 5-B och 6-B
- EN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering)
- Antistatisk behandling (EN 1149-5) på insidan
- Sydda och övertejpade sömmar med spärrtejp för skydd och styrka
- Ryggingång med dragkedja, dubbel dragkedjeklaff med tryckknappar och kardborre stängning
- Bifogade underhandskar
- Används för ett brett spektrum av applikationer från kemisk spillsanering, nödberedskap, till militära och petrokemiska applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå |
| Storlek | 3X-large |
| Ankel stil | Bifogade strumpor |
| Förslutningstyp | Dragkedja baktill med dubbel flik, tryckknappar och kardborreförsegling |
| Manschettstil | Bifogade handskar |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kön | Unisex |
| Hals stil | Med huva |
| Kvantitet | 1 st. |
| Sömtyp | Sydd, tejpad |
| Visa mer |