Läs mer
DuPont™ Tychem™ 6000 F med strumpor
Produktkod. 16223512 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16223512 Betydande
16273512 Liten
16233512 Intermediär
16243512 X-large
16203512 2X-large
16213512 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 16223512 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D13495126
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12210.93 SEK
    9587.13 SEK / Paket med 20
    Save 2623.80 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Tychem™ 6000 F huvoveraller med integrerade strumpor som är designade för att bäras inuti skor eller stövlar.
  • Tillverkad av ett lätt och slitstarkt tyg (< 500 g per plagg) bestående av en proprietär barriärfilm laminerad till en kraftig slitage Tyvek™ substrat
  • Erbjuder utmärkt kemiskt genomträngningsskydd till ett brett spektrum av kemikalier, hjälper till att skydda personalen mot många giftiga industriella organiska kemikalier, högkoncentrerade oorganiska kemikalier (även under tryck), partiklar, biologiska faror och vissa kemiska krigföringsmedel
  • Certifierad enligt förordning (EU) 2016/425
  • Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 3-B, 4-B, 5-B och 6-B
  • EN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering)
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) på insidan
  • Sydda och övertejpade sömmar med spärrtejp för skydd och styrka
  • Självhäftande stängningssystem med dubbel dragkedja för högre skydd
  • Används för ett brett spektrum av applikationer från kemisk spillsanering, nödberedskap, till militära och petrokemiska applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
Storlek Betydande
Ankel stil Elastiska, Fästa strumpor, Stövelöverlappar
Förslutningstyp Dubbel dragkedja med självhäftande flik och haklapp
Manschettstil Tumslinga
Beskrivning Individuellt förpackad
Disponibel Engångsbruk
Kön Unisex
Hals stil Med huva
Kvantitet 20/Cs.
Sömtyp Sydd, tejpad
Sterilitet Icke-steril
Midja stil Elastisk