Läs mer
DuPont™ Tychem™ 6000F Huvoverall med FaceSeal
Produktkod. 16335035 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Förslutningstyp:
Dragkedja
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förslutningstyp Förpackningsstorlek
16335035 Dragkedja Varje
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 16335035 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15490543
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1774.91 SEK
    1318.20 SEK / Paket med 1
    Save 456.71 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Huvoverall med gummitätning på huvan.
  • Resår i midjan för optimal passform
  • Dubbla muddar med påsydda underhandskar
  • Dissipativa strumpor med stövelklaff och ryggingång för förbättrat bärarskydd
  • Lätt och slitstarkt tyg
  • Erbjuder utmärkt kemisk genomträngningsbeständighet mot ett brett spektrum av kemikalier, vilket hjälper till att skydda personalen mot många giftiga industriella organiska kemikalier, högkoncentrerade oorganiska kemikalier (även under tryck), partiklar, biologiska faror och vissa kemiska krigföringsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Färg Grå
Storlek X-large
Förslutningstyp Dragkedja
Inkluderar Bifogade avledande strumpor och stövellappar
Produkttyp Overall
Sömtyp Sydd och tejpad