Learn More
asecos™ Type 90 Safety Storage Under Bench Cabinet UB-T-90
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
Marke:  asecos™ 3265700135373
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15365569
  • POA / Each
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Alternative Produkte anzeigen »
Benachrichtigungen:
For indoor use only
Dieser Artikel kann nicht zurĂĽckgegeben werden. RĂĽckgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
Function / construction
  • Robust construction and longevity: body made of powder-coated sheet steel
  • Easy handling with comfort: doors stop in any position, self-closing in the event of fire
  • User-friendly: access to all containers, 93° opening of the wing door, interior of the cabinet completely visible
  • No unauthorised use: doors lockable with cylinder lock and locking state indicator (red/green)
  • Mobile: castors with plinth (optionally available), easy moving of the cabinet
  • Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 50) to a technical exhaust system
Certificates
  • Fire resistance 90 minutes
  • type tested in accordance with EN 14470-1
  • EN 16121/16122 conformity
  • GS certified
  • CE compliant
Compliance
DIN EN 14470-1 - Fire resistance of 90 minutes
Spezifikation
Spezifikation
EN 14470-1 with a fire resistance of 90 minutes
482 mm
Storage of flammable liquids
702 mm
233 kg
979 mm
Steel
2 Drawers, 2 Perforated Inserts
482 x 979 x 702 mm
800 mm
Powder-coated
1102 mm
Light Gray
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen
One moment while we fetch your results.
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
asecos™ Type 90 Safety Storage Under Bench Cabinet UB-T-90 > Interior D x W x H: 482 x 979 x 702mm; Includes: Two drawers and two perforated inserts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt