Läs mer
Tocris Bioscience™ UK 5099
Beskrivning
Inhibitor of plasma membrane monocarboxylate transporters (MCTs) and the mitochondrial pyruvate carrier (MPC).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | UK 5099 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 288.3 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.298 |