Läs mer
Brady™ Ultra Aggressive Adhesive Kontinuerlig Multipurpose Matt Polyester Etiketttejp för M6/M7-skrivare
Ultra Aggressive Polyester med permanent lim är idealisk för märkning av produkter och allmän ID i både kommersiella och industriella applikationer.
Brand: Brady™ 173684
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Bäst för applicering på släta och mycket strukturerade inomhusytor, inklusive metall och plast med låg ytenergi
- Matt vitt polyestermaterial har ett permanent gummibaserat lim och är termiskt överföringstryckbart
- UL godkänd, CSA godkänd
- Drifttemperatur på -40 °C till +120 °C (-40 F °till +248 °F)
- Tillverkad av B-489A polyestermaterial
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Permanent gummi | |
| Vitt | |
| Kontinuerligt | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Etikett | |
| Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +120 °C | |
| 0.1295 mm | |
| 50 ft. | |
| 1,3 tum. | |
| M6C-1300-489 |
| ANSI/ESD S541-2008, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd | |
| Hold (Håll) | |
| Matte | |
| Polyester | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | |
| 50 ft. | |
| -40 °F till +248 °F | |
| 0,0051 tum. | |
| 15 meter x 3,3 cm. | |
| 15.24 m | |
| 33.02 mm |