Läs mer
Brady™ Ultra Aggressive Adhesive Kontinuerlig Multipurpose Matt Polyester Etiketttejp för M6/M7-skrivare
Ultra Aggressive Polyester med permanent lim är idealisk för märkning av produkter och allmän ID i både kommersiella och industriella applikationer.
1200.00 SEK - 1985.00 SEK
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
|---|---|
| Certifikat och efterlevnad | ANSI/ESD S541-2008, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd |
| Typ av lim | Permanent gummi |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
17831489
|
Brady™
173687 |
15 meter x 0,25 tum |
1955.00 SEK
1 rullar |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
17841659
|
Brady™
173912 |
15 meter x 0,5 tum |
1985.00 SEK
1 rullar |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
17891559
|
Brady™
173879 |
50 fot x 1 tum |
1760.00 SEK
1 rullar |
Beräknad leverans: 01-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
17821599
|
Brady™
173684 |
15 meter x 3,3 cm. |
1200.00 SEK
1 rullar |
Beräknad leverans: 15-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
17841359
|
Brady™
173881 |
15 cm x 3,5 cm. |
1335.00 SEK
1 rullar |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
Beskrivning
- Bäst för applicering på släta och mycket strukturerade inomhusytor, inklusive metall och plast med låg ytenergi
- Matt vitt polyestermaterial har ett permanent gummibaserat lim och är termiskt överföringstryckbart
- UL godkänd, CSA godkänd
- Drifttemperatur på -40 °C till +120 °C (-40 F °till +248 °F)
- Tillverkad av B-489A polyestermaterial
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Permanent gummi | |
| Vitt | |
| Kontinuerligt | |
| Termisk överföring | |
| Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +120 °C | |
| 0.1295 mm | |
| 15.24 m |
| ANSI/ESD S541-2008, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd | |
| Hold (Håll) | |
| Matte | |
| Polyester | |
| Icke-steril | |
| M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | |
| 50 ft. | |
| -40 °F till +248 °F | |
| 0,0051 tum. | |
| 50 ft. |