Läs mer
Brady™ Ultra Aggressive Adhesive Kontinuerlig Multipurpose Matt Polyester Etiketttejp för M6/M7-skrivare
Ultra Aggressive Polyester med permanent lim är idealisk för märkning av produkter och allmän ID i både kommersiella och industriella applikationer.
Brand: Brady™ 173879
Descripción
- Bäst för applicering på släta och mycket strukturerade inomhusytor, inklusive metall och plast med låg ytenergi
- Matt vitt polyestermaterial har ett permanent gummibaserat lim och är termiskt överföringstryckbart
- UL godkänd, CSA godkänd
- Drifttemperatur på -40 °C till +120 °C (-40 F °till +248 °F)
- Tillverkad av B-489A polyestermaterial
Especificaciones
| Får inte autoklaveras | |
| Permanent gummi | |
| Vitt | |
| Kontinuerligt | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Etikett | |
| Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +120 °C | |
| 0.1295 mm | |
| 50 ft. | |
| 1 tum | |
| M6C-1000-489 |
| ANSI/ESD S541-2008, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd | |
| Hold (Håll) | |
| Matte | |
| Polyester | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | |
| 50 ft. | |
| -40 °F till +248 °F | |
| 0,0051 tum. | |
| 50 fot x 1 tum | |
| 15.24 m | |
| 25.4 mm |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.