Läs mer
Sartorius ULTROSER G
Produktkod. 31908443 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
20 mL
Produktkod. Kvantitet
31908443 20 mL
1 options
Produktkod. 31908443 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 15950017
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
ULTROSER G 20 ml serumsubstitut kan framgångsrikt ersätta FCS (fosterkalvserum) i cellkulturmedium.
  • Ultroser™ G-serumsubstitut kan framgångsrikt ersätta FCS (fosterkalvserum) i cellodlingsmedium
  • Designad för in vitro-odling av ankarberoende celler
  • Funktioner och Fördelar Semi-definierad sammansättning som säkerställer batch-till-batch-reproducerbarhet
  • Lågt proteininnehåll
  • Enkel användning och förvaring
  • Ultroser G-serumsubstitut har en koncentration fem gånger högre än fosterkalvserum (2 % av rekonstituerad Ultroser G-serumsubstitut motsvarar 10 % fosterkalvserum i basala medium)
  • Ultroser G är endast för forskningsbruk och inte för diagnostiska procedurer
Specifikationer
Ursprungsland USA
Form Vätska
Formatera Flaska
Produkttyp Serumersättning
Kvantitet 20 mL
Sterilitet Sterila