Läs mer
Thermo Scientific™ Urapidil hydrochloride, 98+%
alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist
1635.81 SEK - 2336.86 SEK
Kemiska identifierare
Analysera ≥98%
CAS 64887-14-5
Formel vikt 423.93g/mol
Synonym 6-(3-[4-(2-Methoxypenyl)-1-piperaziny]propylamino)-1,3-dimethyluracil hydrochloride
Formatera Powder
För användning med (applikation) alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist
Beskrivning White
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15415479
Visa dokument
Thermo Scientific™
J63219.03
1 g
2336.86 SEK
1g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15435479
Visa dokument
Thermo Scientific™
J63219.ME
500 mg
1635.81 SEK
500mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Kemiska identifierare
≥98%
423.93g/mol
Powder
White
64887-14-5
6-(3-[4-(2-Methoxypenyl)-1-piperaziny]propylamino)-1,3-dimethyluracil hydrochloride
alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist
Specifications
White
alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist
64887-14-5
423.93g/mol
Powder
≥98%
C20H29N5O3·HCl
6-(3-[4-(2-Methoxypenyl)-1-piperaziny]propylamino)-1,3-dimethyluracil hydrochloride
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Recommended Storage : Ambient temperatures