Läs mer
USH1C Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
Brand:  Novus Biologicals NBP1-89189-25ul
3047.25 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18492661
  • 2555.00 SEK / 25µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
USH1C Polyclonal specifically detects USH1C in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
USH1C
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
AIE75, AIE-75, Antigen NY-CO-38/NY-CO-37, Autoimmune enteropathy-related antigen AIE-75, deafness, autosomal recessive 18, DFNB18, harmonin, NY-CO-37, NY-CO-38, PDZ-45, PDZ73, PDZ-73, PDZ-73/NY-CO-38, Protein PDZ-73, Renal carcinoma antigen NY-REN-3, ush1cpst, Usher syndrome 1C (autosomal recessive, severe), Usher syndrome type-1C protein
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of human USH1C antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
USH1C
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:IMGKDVRLLRIKKEGSLDLALEGGVDSPIGKVVVSAVYERGAAERHGGIVKGDEIMAINGKIVTDYTLAEAEAALQKAWNQGGDWIDLVVAVCPPKEYDDE
25 μL
Signal Transduction, Vision
10083
Human, Mouse
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only