Learn More
USP1 Mouse anti-Human, Clone: 1C10H6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 66069-1-IG-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16887605
  • 4652.90 SEK / 150µL
Description
Deubiquitinating enzymes (DUBs) are capable of producing a free ubiquitin moiety from ubiquitin-fused precursors and ubiquitinylated proteins in cells. DUBs possess conserved catalytic regions known as the ′cys domain′ and the ′his domain.′ There are 2 distinct families of DUBs: ubiquitin-specific processing proteases (UBPs, or USPs) and ubiquitin C-terminal hydrolases (UCHs).
Specifications
Show More
Certificates
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
USP1 Mouse anti-Human, Clone: 1C10H6, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis