Läs mer
Integra Biosciences™ VACUSAFE™ Lock
Beskrivning
- Lämplig för VACUSAFE™ vakuumsugsystem
- Integrerade slanganslutningar
- Snabbkopplingar och nivådetektering i vissa modeller
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | 4 L VACUSAFE aspirationsflaska |
| Inkluderar | Snabbkopplingar (PVDF), Nivådetektering |
| Produkttyp | Lock |