Learn More
VAMP3/Cellubrevin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1645.54 SEK - 4652.90 SEK
Especificaciones
Antigen VAMP3/Cellubrevin
Concentration 0.35 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
CĂłdigo de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
CĂłdigo de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
16897253
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
10702-1-AP-20UL
20 ÎĽL
1645.54 SEK
20µL
16887253
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
10702-1-AP-150UL
150 ÎĽL
4652.90 SEK
150µL
DescripciĂłn
DescripciĂłn
Synaptobrevins/VAMPs, syntaxins, and the 25-kD synaptosomal-associated protein are the main components of a protein complex involved in the docking and/or fusion of synaptic vesicles with the presynaptic membrane. This gene is a member of the vesicle-associated membrane protein (VAMP)/synaptobrevin family. Because of its high homology to other known VAMPs, its broad tissue distribution, and its subcellular localization, the protein encoded by this gene was shown to be the human equivalent of the rodent cellubrevin. In platelets the protein resides on a compartment that is not mobilized to the plasma membrane on calcium or thrombin stimulation.
Especificaciones
Especificaciones
VAMP3/Cellubrevin
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
P63024, P63025, Q15836
22319, 29528, 9341
VAMP3/Cellubrevin Fusion Protein Ag1156
Primary
-20°C
VAMP3
0.35 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CEB, Cellubrevin, SYB3, Synaptobrevin 3, VAMP 3, VAMP3
VAMP3
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
CorrecciĂłn del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
TĂ­tulo del producto
VAMP3/Cellubrevin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado