Läs mer
Grant Instruments™ PS-3D Variabel hastighet, 3D-rotator med fast vinkel
Produktkod. 11431038
Hastighetsintervall:
5 till 60 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11431038
Brand: Grant Instruments™ PS3D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en jämn 3D-omloppsrörelse för blandning i rör, odlingsflaskor, fat och lådor över hastighetsintervallet 5 till 60 rpm. Grant Bio™ PS-3D Variable Speed, Fixed-Angle 3D Rotator är liten men mycket funktionell, med en låg profil och litet fotavtryck, som passar snyggt in i den minsta arbetsytan.
  • Enkel hastighetsjustering - från 5 till 60 rpm
  • Robust drivmekanism ger ökad tillförlitlighet - klarar av 7 dagars kontinuerlig drift 215 x 215 mm plattformen rymmer de vanligaste fartygen.
  • Fixat 7° lutningsvinkel
  • Lastar upp till 1 kg
  • Den milda rörelsen är idealisk för att färga geler utan att förstöra gelkanterna, eller för att hålla ömtålig vävnad intakt under inkubationerna.
  • Smidig, pålitlig, extremt tyst motor; låg strömförbrukning
  • Slät, halkfri matta medföljer som standard - förhindrar att kärl glider
  • Kompakt, robust konstruktion med låg profil och litet fotavtryck - passar snyggt in i den minsta arbetsytan.
  • Lågspänningsförsörjning ger säker drift i kylrum och låg energiförbrukning.
  • Temperaturområde för omgivningsdrift +4 °C till 40 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gungvinkel
Hastighetsintervall 5 till 60 rpm
Spänning 120/230 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 40 °C
Mått (LxB) Plattform 210 x 210 mm
Längd (metrisk) 235 mm
Bredd (metrisk) 235 mm
Modell PS-3D