Learn More
Lauda™ Variocool VC 1200 Process Thermostat with CEE7/7 Plug
GREENER_CHOICE
Process thermostat suitable for use with non-flammable heat transfer liquids
Marque:  Lauda™ L000712
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16883600
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Colored TFT display for simultaneous indication of actual and set values, graphic illustration of the temperature profile
  • Clear text menu navigation
  • Six selectable languages: DE, EN, FR, SP, IT, RU
  • Easy input via cursor and soft keys
  • Fully electronic continuous controller with PID action
  • Electronic level indication and low level alarm
  • Powerful pressure pump USB interface as standard
    • Upgradable with interface module (analogue, contact, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
  • Remote fault indication through floating contact
  • Integrated programmer with max 150 segments, splitable in five programs
  • Adjustable bypass for pressure limiting
  • Filler opening on top, drain tap on backside
  • SmartCool system for energy saving digital cooling management including compressor on-off control
  • Operates with non flammable liquids (water, water/glycol)
  • Condenser cooling air
  • Technical Features:
    • Working temperature range: -20 to 80 °C
    • Ambient temperature range: 5 to 40 °C
    • Temperature stability: 0.05 ± K
    • In/outlet connection thread (outside): G 3/4
    • Pressure adjustment: bypass
    • Filling volume max: 15 L
    • Power supply: 230 V, 50 Hz
    • Power plug: power cord with angled plug (CEE7/7)
    • Standard accessory:
      • Two nipples 3/4 in. with screw cap G 3/4 for pump connectors
  • SpĂ©cification
    Spécification
    -20°C to +80°C
    0.9 bar
    3.3 kW
    230 V
    Suggestions de produits
    Suggestions de produits
    Vidéos
    FDS
    Documents
    Documents
    One moment while we fetch your results.
    Product Certifications
    Promotions
    Promotions
    Correction du contenu d'un produit
    Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
    Nom du produit
    Lauda™ Variocool VC 1200 Process Thermostat with CEE7/7 Plug > Power consumption max: 3.3 kW, Pump pressure max: 0.9 bar
    En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
    Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis