Läs mer
Brady™ Kontinuerlig vinyltejp för bärbara skrivare
Kontinuerlig vinyltejp för bärbara etikettskrivare kan flyttas med en glansig finish.
Brand:  Brady™ 152246
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17633215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    445.00 SEK
    387.79 SEK / Paket med 1
    Save 57.21 SEK
    12% Av
I lager
Beskrivning
M21-serien omplacerbara vinyletiketter för Brady™ M210 och M211 bärbara etikettskrivare kommer som en kontinuerlig tejp, redo att användas för etikettutskrift.
  • Lämplig för låga temperaturer, såsom frysar
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Flytbar
Glans
Vinyl
Bandkassett
Komponent- och utrustningsmärkning, identifiering av anläggningar, golvmärkning, rör- och ventilmärkning
1
-40 °C till +82 °C
0.13 mm
21 ft.
0,5 tum
M21-500-581-WT
2011/65/EU och 2015/863
Svart på vitt
Kontinuerligt
Termisk överföring
Icke-steril
Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare
-40 °F till 180 °F
0,005 tum
12.70 mm (W)
6.4 m
12,7 mm