Läs mer
Brady™ Kontinuerlig vinyltejp för bärbara skrivare
Kontinuerlig vinyltejp för bärbara etikettskrivare kan flyttas med en glansig finish.
387.79 SEK - 452.48 SEK
Specifikationer
Färg Svart på vitt
Material Vinyl
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 21 ft.
Längd (metrisk) 6.4 m
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Bredd (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Bredd (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17633215
Visa dokument
Brady™
152246
12,7 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
445.00 SEK
387.79 SEK / Paket med 1
Save 57.21 SEK
12% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17643215
Visa dokument
Brady™
152247
19 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
519.00 SEK
452.48 SEK / Paket med 1
Save 66.52 SEK
12% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
M21-serien omplacerbara vinyletiketter för Brady™ M210 och M211 bärbara etikettskrivare kommer som en kontinuerlig tejp, redo att användas för etikettutskrift.
  • Lämplig för låga temperaturer, såsom frysar
Specifikationer
Specifikationer
Svart på vitt
Termisk överföring
6.4 m
0.13 mm
-40 °F till 180 °F
2011/65/EU och 2015/863
1
Vinyl
21 ft.
0,005 tum
Får inte autoklaveras
-40 °C till +82 °C
Komponent- och utrustningsmärkning, identifiering av anläggningar, golvmärkning, rör- och ventilmärkning
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer