Läs mer
Vitlab™ VITsafe™ Säkerhetstvättflaskor med smal mun
Produktkod. 11827900
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11827900 250 mL Paket med 12
1 options
Produktkod. 11827900 Leverantör Vitlab™ Leverantörsnummer 1331839
 Begränsad artikel
I lager
Stöder enkel visuell identifiering av media. Vitlab™ VITsafe™ Säkerhetstvättflaskor med smal mun inkluderar en exakt spraystråle och optimerat medium tillbakaflöde genom den kontinuerliga och fint dragna spetsen på sprayröret.
  • Flaskor tillverkade av PE-LD, sprayrör från PP.
  • Med färgad VENT-CAP som stöder enkel visuell identifiering av media.
  • Kemisk formel, CAS-nr, faropiktogram, signalord
  • Riskfraser (H-fraser), säkerhetsfraser (P-fraser), samt NFPA Koda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material LDPE
Antal per förpackning 12/PK
Trådstorlek (metrisk) GL 25
Stängningsfärg Grön
Höjd (metrisk) 135 mm
Kemisk etikett Metanol
Diameter (metrisk) 65 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.