Läs mer
VITLAB™ VITsafe™ Säkerhetstvättflaskor med smal mun
Produktkod. 15751976
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 15751976
Brand: VITLAB™ 1332909
Bara null kvar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Plast
Kvantitet 6 förpackning
Mun Smal
Kemisk etikett Hexan
Diameter (metrisk) 74 mm
Förslutningstyp Ventilerad skruvlock