Läs mer
Vitlab™ VITsafe™ Tvättflaskor med smal mun med tryck
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Destillerat vatten
Etanol
Etylacetat
Isopropylalkohol
Metylenklorid
Unit Size:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
Description
- Flaskor tillverkade av LDPE (eller PP för aceton och MEK), med sprayrör av polypropen
- VENT-CAP eliminerar praktiskt taget läckage och förhindrar nästan allt statiskt övertryck
- Färgkodad för enkel visuell identifiering av media
- Materialnamn på tyska, engelska, franska och spanska
- Kemisk formel, CAS-nr, faropiktogram, signalord
- Riskfraser (H-fraser), säkerhetsfraser (P-fraser), samt NFPA Koda
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| För användning med (applikation) | Spara och lagra |
| Inkluderar | Sprayrör och avtryck |
| Material | LDPE |
| Antal per förpackning | 12 st |
| Stängningsfärg | Rött |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Smal |
| Höjd (metrisk) | 180 mm |
| Produkttyp | Tvättflaska |
| Show More |