Läs mer
Vitlab™ VITsafe™ Tvättflaskor med smal mun med tryck
Produktkod. 11787929
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Destillerat vatten
Etanol
Etylacetat
Isopropylalkohol
Metylenklorid
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kemisk etikett Förpackningsstorlek
11787929 500 mL Aceton Paket med 12
11877900 500 mL Isopropylalkohol Paket med 12
11897900 500 mL Metylenklorid Paket med 6
11857900 500 mL Destillerat vatten Paket med 12
10702751 500 mL Destillerat vatten Varje
10490971 500 mL Etanol Varje
10124374 1000 mL Destillerat vatten Paket med 12
15702056 1000 mL Etanol Paket med 12
11817930 1000 mL Aceton Paket med 12
15792046 1000 mL Etylacetat Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11787929 Leverantör Vitlab™ Leverantörsnummer 1432829
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1590.00 SEK
    1342.03 SEK / Paket med 12
    Save 247.97 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Identifiera media snabbt och enkelt med dessa färgkodade tvättflaskor. VITsafe™ Tvättflaskor med smal mun med avtryck har en exakt spraystråle och optimerat medium tillbakaflöde genom den kontinuerliga och fint dragna spetsen på sprayröret.
  • Flaskor tillverkade av LDPE (eller PP för aceton och MEK), med sprayrör av polypropen
  • VENT-CAP eliminerar praktiskt taget läckage och förhindrar nästan allt statiskt övertryck
  • Färgkodad för enkel visuell identifiering av media
Flaskorna har ett hållbart säkerhetstryck i enlighet med direktiv (EG) nr 1272/2008 (GHS), samt med all viktig information:
  • Materialnamn på tyska, engelska, franska och spanska
  • Kemisk formel, CAS-nr, faropiktogram, signalord
  • Riskfraser (H-fraser), säkerhetsfraser (P-fraser), samt NFPA Koda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Inkluderar Skruvlock, sprutrör
Material LDPE
Antal per förpackning 12 st
Stängningsfärg Rött
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 180 mm
Kemisk etikett Aceton
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 74 mm
Förslutningstyp Ventilerad
Certifikat och efterlevnad Direktiv (EG) nr 1272/2008 (GHS)
Produkttyp Tvättflaska