Läs mer
Vitlab™ VITsafe™ Tvättflaskor med smal mun med tryck
Produktkod. 11887900
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Destillerat vatten
Etanol
Etylacetat
Isopropylalkohol
Metylenklorid
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
Produktkod. 11887900
Brand: Vitlab™ 1332869
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Identifiera media snabbt och enkelt med dessa färgkodade tvättflaskor. VITsafe™ Tvättflaskor med smal mun med avtryck har en exakt spraystråle och optimerat medium tillbakaflöde genom den kontinuerliga och fint dragna spetsen på sprayröret.
  • Flaskor tillverkade av LDPE (eller PP för aceton och MEK), med sprayrör av polypropen
  • VENT-CAP eliminerar praktiskt taget läckage och förhindrar nästan allt statiskt övertryck
  • Färgkodad för enkel visuell identifiering av media
Flaskorna har ett hållbart säkerhetstryck i enlighet med direktiv (EG) nr 1272/2008 (GHS), samt med all viktig information:
  • Materialnamn på tyska, engelska, franska och spanska
  • Kemisk formel, CAS-nr, faropiktogram, signalord
  • Riskfraser (H-fraser), säkerhetsfraser (P-fraser), samt NFPA Koda
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (applikation) Spara och lagra
Inkluderar Sprayrör och avtryck
Material LDPE
Antal per förpackning 12 st
Stängningsfärg Rött
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 180 mm
Produkttyp Tvättflaska
Kemisk etikett Etanol
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 74 mm
Förslutningstyp Ventilerad