Läs mer
Vitlab™ VITsafe™ Tvättflaskor med smal mun med tryck
Produktkod. 11897900
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Destillerat vatten
Etanol
Etylacetat
Isopropylalkohol
Metylenklorid
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
Produktkod. 11897900
Brand: Vitlab™ 1332879
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Identifiera media snabbt och enkelt med dessa färgkodade tvättflaskor. VITsafe™ Tvättflaskor med smal mun med avtryck har en exakt spraystråle och optimerat medium tillbakaflöde genom den kontinuerliga och fint dragna spetsen på sprayröret.
  • Flaskor tillverkade av LDPE (eller PP för aceton och MEK), med sprayrör av polypropen
  • VENT-CAP eliminerar praktiskt taget läckage och förhindrar nästan allt statiskt övertryck
  • Färgkodad för enkel visuell identifiering av media
Flaskorna har ett hållbart säkerhetstryck i enlighet med direktiv (EG) nr 1272/2008 (GHS), samt med all viktig information:
  • Materialnamn på tyska, engelska, franska och spanska
  • Kemisk formel, CAS-nr, faropiktogram, signalord
  • Riskfraser (H-fraser), säkerhetsfraser (P-fraser), samt NFPA Koda
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (applikation) Spara och lagra
Inkluderar Sprayrör och avtryck
Material LDPE
Antal per förpackning 6-pack
Stängningsfärg Rött
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 180 mm
Produkttyp Tvättflaska
Kemisk etikett Metylenklorid
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 74 mm
Förslutningstyp Ventilerad