Läs mer
VITLAB™ VITsafe™ Säkerhetstvättflaskor med bred mun
Beskrivning
Att arbeta med kemiska ämnen som ibland är farliga kräver ett högt ansvar och omsorg. VITsafe™ säkerhetstvättflaskor uppfyller alla säkerhetskrav för säker hantering. Sprayflaskor är individuellt förpackade i tydligt märkta polyetenpåsar.
Tillverkad av hållbara, transparenta material
Tillverkad av hållbara, transparenta material
- Flaskor av lågdensitetspolyeten (LDPE).
- Sprayrör tillverkade av autoklaverbar, kemiskt resistent polypropen (PP)
- Flaskor med bred mun för enkel och säker fyllning, även utan tratt
- Transparent material för enkel identifiering och övervakning
- Materialnamn på tyska, engelska, franska och spanska
- Kemisk formel, CAS-nr, faropiktogram, signalord
- Riskfraser (H-fraser), säkerhetsfraser (P-fraser), samt NFPA Koda
- I enlighet med EG-direktiv nr 1272/2008 (GHS)
- Designen eliminerar nästan allt statiskt övertryck
- Förhindrar i stort sett allt läckage eller dropp som kan uppstå vid temperaturförändringar i labbet
- Färgkodade lock stöder enkel visuell identifiering av media
- Flaskorna använder skruvlock med GL-gängor för ett starkt och säkert grepp
- Findragen spets skapar en exakt spraystråle för fin kontroll
- Optimerat mediumåterflöde genom det kontinuerliga sprutröret
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| Material | LDPE |
| Förpackning | Individuellt inslagna i PE-påse |
| Kvantitet | 12 förpackning |
| Skruvfärg | Gult |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 146 mm |
| Kemisk etikett | Isopropylalkohol |
| Visa mer |