Läs mer
VITLAB™ VITsafe™ Säkerhetstvättflaskor med bred mun
Produktkod. 15791976
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etikett:
Hexan
Isopropylalkohol
Metanol
Tetrahydrofuran (THF)
Ättiksyra
Skruvfärg:
Grön
Gult
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kemisk etikett Skruvfärg Förpackningsstorlek
15791976 500 mL Ättiksyra Rött Paket med 6
15771976 250 mL Metanol Grön Paket med 12
15781976 250 mL Isopropylalkohol Gult Paket med 12
15722066 500 mL Tetrahydrofuran (THF) Rött Paket med 6
12771178 500 mL Hexan Rött Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15791976 Leverantör VITLAB™ Leverantörsnummer 1352979
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    737.00 SEK
    607.09 SEK / Paket med 6
    Save 129.91 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Arbeta säkert med potentiellt farliga kemikalier. VITLAB™ VITsafe™ Wide Mouth LDPE säkerhetstvättflaskor har ett permanent säkerhetsavtryck, färgkodad VENT-CAP, lättfyllningsöppning och exakt spraykontroll för att eliminera dropp och läckor och för att säkerställa säker hantering. Finns för en mängd olika kemikalier.
Att arbeta med kemiska ämnen som ibland är farliga kräver ett högt ansvar och omsorg. VITsafe™ säkerhetstvättflaskor uppfyller alla säkerhetskrav för säker hantering. Sprayflaskor är individuellt förpackade i tydligt märkta polyetenpåsar.
Tillverkad av hållbara, transparenta material
  • Flaskor av lågdensitetspolyeten (LDPE).
  • Sprayrör tillverkade av autoklaverbar, kemiskt resistent polypropen (PP)
  • Flaskor med bred mun för enkel och säker fyllning, även utan tratt
  • Transparent material för enkel identifiering och övervakning
Permanent säkerhetsavtryck på flaskan med all viktig information
  • Materialnamn på tyska, engelska, franska och spanska
  • Kemisk formel, CAS-nr, faropiktogram, signalord
  • Riskfraser (H-fraser), säkerhetsfraser (P-fraser), samt NFPA Koda
  • I enlighet med EG-direktiv nr 1272/2008 (GHS)
Metallfri, färgkyld VENT-CAP
  • Designen eliminerar nästan allt statiskt övertryck
  • Förhindrar i stort sett allt läckage eller dropp som kan uppstå vid temperaturförändringar i labbet
  • Färgkodade lock stöder enkel visuell identifiering av media
  • Flaskorna använder skruvlock med GL-gängor för ett starkt och säkert grepp
Optimerad för exakt spraykontroll
  • Findragen spets skapar en exakt spraystråle för fin kontroll
  • Optimerat mediumåterflöde genom det kontinuerliga sprutröret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinlig
Material LDPE
Förpackning Individuellt inslagna i PE-påse
Kvantitet 6 förpackning
Skruvfärg Rött
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Mun Bred
Höjd (metrisk) 166 mm
Kemisk etikett Ättiksyra
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 76 mm
Förslutningstyp Ventilerad skruvlock