Läs mer
Vitlab™ VITsafe™ Säkerhetstvättflaskor med bred mun
Produktkod. p-7114707
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etikett:
Etylacetat
Pentan
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 15722056
Brand: Vitlab™ 1351859
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stöder enkel visuell identifiering av media. Vitlab™ VITsafe™ Säkerhetstvättflaskor med bred mun och färgad ventilationslock inkluderar en exakt spraystråle och optimerat medium tillbakaflöde genom den kontinuerliga och fint dragna spetsen på sprayröret.
  • Flaskor tillverkade av PE-LD (eller PP för Aceton och MEK), sprayrör från PP.
  • Med färgad VENT-CAP som stöder enkel visuell identifiering av media.
  • Kemisk formel, CAS-nr, faropiktogram, signalord
  • Riskfraser (H-fraser), säkerhetsfraser (P-fraser), samt NFPA Koda
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material LDPE
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Stängningsfärg Rött
Höjd (metrisk) 146 mm
Kemisk etikett Etylacetat
Diameter (metrisk) 58 mm