Learn More
DWK Life Sciences Volumetric Pipette, from Soda-lime Glass, Class B, amber diffusion print
Pipettes are used for precise measurement and decanting of liquids. Only certain quantities can be filled with bulb pipettes.
Marque:  DWK Life Sciences 243370802
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15211939
  • 1575.00 SEK / Pack of 12
Il en reste null
In Stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Pipettes are used for precise measurement and decanting of liquids. Only certain quantities can be filled with bulb pipettes. Adjustment is made to drain (Ex) for + 20°C reference temperature. The tolerances for the volume content of calibratable pipettes correspond to the error limits of the German weights and measures regulations as well as ISO and DIN. The pipettes are made of soda-lime glass and comply with Class B. The scale is printed in amber.
  • Calibration is based on the poured out volume (Ex) at a + 20°C reference temperature
  • The blow-out allows different quantities of liquids to be held and dispensed in portions of the same size
  • Fired-on, highly durable amber print
  • The volume content tolerances conform to accuracy Class B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
Accurate measurement and decanting of liquids; Volumetric measurement; Collection and delivery of a defined total quantity
± 0.03 mL
10 mL
Soda Lime Glass
12/Pk.
Red
450 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
DWK Life Sciences Volumetric Pipette, from Soda-lime Glass, Class B, amber diffusion print > 10 mL
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis