Läs mer
VSTM1 Antibody (01), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-06135-50ul
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18619998
  • 2110.00 SEK / 50µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
VSTM1 Monoclonal antibody specifically detects VSTM1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
VSTM1
Monoclonal
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
284415
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
ELISA
01
ELISA 1:1000-1:2000
LAIR homolog, MGC119160, MGC119161, OSCAR-like transcript-1, signal inhibitory receptor on leukocytes-1, SIRL1, UNQ3033, V-set and transmembrane domain containing 1, V-set and transmembrane domain-containing protein 1
This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human VSTM1 (Uniprot#: Q6UX27-16; Met1-Thr135).
50 μg
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado