missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
VSTM1 Antibody (01), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
2110.00 SEK - 3130.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | VSTM1 |
|---|---|
| Klona | 01 |
| Utspädning | ELISA 1:1000-1:2000 |
| Användningsområden | ELISA |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18611058
|
Novus Biologicals
NBP3-06135-100ul |
100 μg |
3130.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18619998
|
Novus Biologicals
NBP3-06135-50ul |
50 μg |
2110.00 SEK
50µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
VSTM1 Monoclonal antibody specifically detects VSTM1 in Human samples. It is validated for ELISASpecifikationer
| VSTM1 | |
| ELISA 1:1000-1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 284415 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified |
| 01 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| LAIR homolog, MGC119160, MGC119161, OSCAR-like transcript-1, signal inhibitory receptor on leukocytes-1, SIRL1, UNQ3033, V-set and transmembrane domain containing 1, V-set and transmembrane domain-containing protein 1 | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human VSTM1 (Uniprot#: Q6UX27-16; Met1-Thr135). | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel