Läs mer
VSX1 Rabbit anti-Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
4470.00 SEK
Specifikationer
Antigen VSX1
Utspädning Western Blot 1.0 ug/ml
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18323165
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP3-10435-100UL
100 μg
4470.00 SEK
100µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
VSX1 Polyclonal specifically detects VSX1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
VSX1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse
CAASDS, KTCN, KTCN1, PPCD, PPD, RINX, VSX1 visual system homeobox 1
The immunogen is a synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Mouse VSX1 (NP_473409). Peptide sequence TGMRKPESEDKLAGLWEFDHLKKGANKDEDGPERGPDETTQNPENSLEDV
Affinity purified
Western Blot 1.0 ug/ml
Polyclonal
Purified
RUO
PBS buffer, 2% sucrose
30813
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
VSX1 Rabbit anti-Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™