Läs mer
Heathrow Scientific Tvättflaskor säkerhetsmärkta, självventilerande, bred mun, 500 mL
Produktkod. 16370716 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Kemisk etikett:
Aceton
Destillerat vatten
Diverse
Etanol
Isopropylalkohol
Metanol
Natriumhypoklorit
Tom
Stängningsfärg:
Blått
Diverse
Grön
Gult
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 16370716
Brand: Heathrow Scientific HS120250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tvättflaska med förslutning och skaft som är gjutna i ett stycke, vilket gör dem läckagesäkra.
Tvättflaskan har tydlig och informativ säkerhetsinformation och är specifik för produkten som ingår och inkluderar följande— Chemical Abstract Service (CAS) nr, National Fire Protection Association (NFPA ) koder och symboler, skyddsutrustningssymbol (PES), målorganinformation och farokoder. Förslutningen och skaftet är gjutna i ett stycke för att göra dem täta. Den vinklade halsen och spetsen ger en jämn ström av vätska och spetsen kan skäras tillbaka om det behövs för att öka flödet.
  • Bred flasköppning gör fyllningen lättare
  • Icke-metallisk ventil som förhindrar risken för lösningsmedelsläckage
  • Flaskan är gjord av LDPE
  • Flaskan får endast användas med kemikalier som är säkra och kompatibla med LDPE
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16.9 oz.
Färg Genomskinlig
Beskrivning Tvättflaska säkerhetsmärkt
För användning med (applikation) Kemikalie
Material LDPE
nr per ärende 24/Cs.
Antal per förpackning 6/Pk.
Förpackning Låda
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 7.00 cm
Stängningsfärg Rött
Förslutning ingår Yes
Disponibel Återanvändbar
Graderad No
Mun Wide
Form Cylindrical
Höjd (metrisk) 22.86 cm
Produkttyp Wash Bottle (Acetone)
Bredd (engelska) 2,75 tum
Höjd (engelska) 9 tum
Kemisk etikett Aceton
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Not Autoclavable