Läs mer
Vatten, för Karl Fischer Analys, lösning i metanol (1 Ml = 5,0 mg/H2O), Fisher Chemical™
Produktkod. 10763694 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10763694 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10598050 500 mL Plastic Coated Glass bottle 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10763694 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/9000/15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
MDL-nummer 11332
Specifikationer
Kokpunkt 64.7°C
Färg Odesignat
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Water solution Karl Fischer Laboratory Reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.