Läs mer
Gosselin™ Vattenprovtagning Fyrkantig HDPE-flaska
Produktkod. 16285930
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16285930 1 L
1 options
Produktkod. 16285930 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer FC100018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2465.00 SEK
    1509.60 SEK / Paket med 77
    Save 955.40 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 05-02-2027
Gosseling™ vattenprovtagning fyrkantig HDPE 1 L flaska utan natriumtiosulfat
  • Högdensitetspolyeten (HDPE)
  • Gjutna graderingar
  • Läckagesäkra manipuleringssäkra HDPE-skruvlock
  • Utan natriumtiosulfat
  • Spårbara etiketter
  • Stora öppningar minimerar risken för kontaminering
  • Filmförpackad eller individuellt förpackad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
För användning med (applikation) Miljö- och vattentester
Material HDPE
Produktlinje Gosselin
Graderad Ja
Produkttyp Fyrkantig vattenprovtagningsflaska