Läs mer
Gosselin™ Vattenprovtagning Fyrkantig HDPE-flaska, manipuleringssäker kapsyl
Beskrivning
- Brottsäker polyetentereftalat (PET ) eller högdensitetspolyeten (HDPE)
- Gjutna graderingar
- Läckagesäkra manipuleringssäkra HDPE-skruvlock
- Utan natriumtiosulfat
- Spårbara etiketter
- Stora öppningar minimerar risken för kontaminering
- Filmförpackad eller individuellt förpackad
- Sterila
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Inkluderar | Innehåller inte natriumtiosulfat |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 100/Cs |
| Kvantitet | 100/Cs |
| Sterilitet | Sterila |
| Stängningsfärg | Rött |
| Graderad | Ja |
| Form | Fyrkantig |
| Visa mer |