Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-brunnars plattförseglingsmattor, 8 mm diameter, fyrkantig, nivå 1 vardagsanalys
Använda SureSTART™ WebSeal™ 96-brunnars plattförseglingsmattor, 8 mm diameter, fyrkantig, prestandanivå 1 för daglig kromatografianalys. De är specifikationscertifierade och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
680.00 SEK - 4210.00 SEK
Specifikationer
Färg Klart
Sterilitet Icke-steril
Antal Wells 96
Plugg diameter 8 mm
För användning med (applikation) HPLC, UHPLC, GC
Se fler specifikationer
Produkter 5
Produktkod Brand Förslits Material Lösningsmedels- eller alkoholbeständig Antal per förpackning Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Förslits Material Lösningsmedels- eller alkoholbeständig Antal per förpackning Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17453193
Visa dokument
Thermo Scientific™
60180-M177
Nej EVA Alkoholresistent 5 Mats
680.00 SEK
Paket med 5
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
17463193
Visa dokument
Thermo Scientific™
60180-M178
Nej EVA Alkoholresistent 50 Mats
4210.00 SEK
Paket med 50
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15182739
Visa dokument Kampanjdetaljer
Thermo Scientific™
60180-M121
Nej Silikon Inget motstånd 5 Mats
1125.00 SEK
Paket med 5
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
15806261
Visa dokument
Thermo Scientific™
60180-M185
Nej Silikon Inget motstånd 50 Mats
3390.00 SEK
Paket med 50
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
15172739
Visa dokument
Thermo Scientific™
60180-M123
Ja Silikon Inget motstånd 5 Mats
1230.00 SEK
Paket med 5
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Visa mer
Specifikationer
Specifikationer
Klart
96
HPLC, UHPLC, GC
Hold (Håll)
Fyrkantig
Icke-steril
8 mm
SureSTART WebSeal Nivå 1
Ja
WebSeal 96-brunnars fyrkantig brunnsplatta
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-brunnars plattförseglingsmattor, 8 mm diameter, fyrkantig, nivå 1 vardagsanalys