Läs mer
Thermo Scientific™ WebSeal™ Tätningstejper
Produktkod. 15122719
Material:
Aluminium, silikon
PES, silikon
PET, silikon
Polyeten, silikon
Polyolefin, Gummi
Färg:
Klart
Silver
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15122719
Brand: Thermo Scientific™ 60180M142
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Försegla alla mikroplattformat effektivt med Thermo Scientific™ WebSeal™ Tätningstejper.
Försegla alla mikroplattformat effektivt med Thermo Scientific™ WebSeal™ Tätningstejper. Tillgängliga i ett urval av tunna, lätta material och lim för att möta behoven för alla applikationer eller analyser, minimerar de avdunstning och skyddar prover från kontaminering och spill.
Enkel, konsekvent tätning
  • Tryckkänsligt lim är inte klibbigt att röra vid, men bildar en stark bindning till plattan vid applicering av tryck
  • Tejper förseglas på plattan med en praktisk, handhållen applikator (säljs separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Polyeten, silikon
Antal per förpackning 100
Produkttyp Icke-steril tätningstejp
Produktlinje Webseal
Lim Tryckkänslig
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Plattkompatibilitet Alla mikroplattor
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.