Läs mer
KARTELL Vägningsflaska
Kapacitet (metrisk):
360 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Minska taraviktskorrigeringen med dessa lätta, autoklaverbara, återanvändbara genomskinliga flaskor.
- Lufttäta tryck på lock ingår.
- Mycket motståndskraftig mot syraangrepp.
- Inga inre axlar för att tillåta användning av spatlar.
- Toppar kan pressas för att underlätta hällningen.
- Ta av locket före autoklavering.
- PASSAR FÖR LIVSMEDEL.
- MATERIAL: PP
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 360 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 10 pcs. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutning ingår | Ja |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Form | Cylindrisk |
| Lämplig för ändamålet | Certifierad kvalitet |
| Produkttyp | Vägningsflaska |
| Visa mer |