Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Vägningsflaskor med NS-lock
Produktkod. 11708114
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11708114 50 mL Paket med 6
1 options
Produktkod. 11708114 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05565734
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1575.00 SEK
    1516.10 SEK / Paket med 6
    Save 58.90 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med utbytbar NS-kåpa
  • Med inskriptionsetikett
  • Finns i tall
  • Medium och låg form
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Glas
Höjd (metrisk) 70 mm