Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Vägningsflaskor med NS-propp
Produktkod. 10559571
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
70 mL
80 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10559571 5 mL Paket med 6
15300885 80 mL Paket med 6
10028830 70 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10559571 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05560002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 SEK
    955.75 SEK / Paket med 6
    Save 164.25 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med utbytbar NS-propp
  • Med inskriptionsetikett, med insmält storlek (mm) och kapacitet (ml)
  • Finns i hög eller låg form
  • Propp: DURAN™ , flaska gjord av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 mL