Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Vägningsflaskor med NS-propp
Produktkod. 15300885
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
70 mL
80 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15300885 80 mL Paket med 6
10559571 5 mL Paket med 6
10028830 70 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15300885 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05560521
Beräknad leverans: 06-11-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med utbytbar NS-propp
  • Med inskriptionsetikett, med insmält storlek (mm) och kapacitet (ml)
  • Finns i hög eller låg form
  • Propp: DURAN™ , flaska gjord av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 80 mL
Material Glas
Höjd (metrisk) 30 mm