Learn More
Lenz Laborglasintrumente Vägningsflaskor med NS-propp
Product Code. p-7222638
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
5 mL
70 mL
80 mL
Unit Size:
Paket med 6
Product Code. 10559571
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05560002
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med utbytbar NS-propp
  • Med inskriptionsetikett, med insmält storlek (mm) och kapacitet (ml)
  • Finns i hög eller låg form
  • Propp: DURAN™ , flaska gjord av DURAN™ slang
Specifications
Kapacitet (metrisk) 5 mL