Läs mer
West Nile Virus Envelope Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
5780.00 SEK
Specifikationer
Antigen West Nile Virus Envelope
Användningsområden ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera mFluor Violet 610 SE
Form Purified
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18701783
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-41056MFV610
0.1 mL
5780.00 SEK
0.10ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
West Nile Virus Envelope Polyclonal antibody specifically detects West Nile Virus Envelope in Virus samples. It is validated for ELISA
Specifikationer
Specifikationer
West Nile Virus Envelope
Polyclonal
Purified
RUO
Virus
IgG
Peptide affinity purified
ELISA
mFluor Violet 610 SE
Rabbit
Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to 16 amino acids at the N terminus of the West Nile virus envelope protein. The immunogen is located within amino acids 350 - 400 of West Nile Virus Envelope Protein. Amino Acid Squence: CPTMGEAHNEKRADPA
Primary
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer