Läs mer
Cytiva Whatman™ Autovial™ 5 ml sprutlösa filter
Beskrivning
Används ofta för att ta bort partiklar från potentiellt farliga prover. Häll eller pipettera provet i filtercylindern, sätt i kolven och komprimera för att filtrera in i autosampler-flaskan.
- Förmonterade enheter består av ett filterrör och en kolv
- Inbyggd luftrening minimerar uppehåll
- Integrerad konstruktion eliminerar filter som faller av
- Stödstativ skyddar slip-Luer-spetsen, försänkt för att minska risken för kontaminering
- Ta bort partiklar från prover upp till 5 ml i volym
- Filtreringsområde: 1,7 cm 2
Glasmikrofiber (GMF)
- Hög lastkapacitet, bindemedelsfri, snabba flöden; för klarning av vattenhaltiga eller organiska lösningar, pH 3 till 8
- Nylon (NYL)
- Inneboende hydrofil; för klarning av vattenhaltiga och organiska prover, pH 3 till 10
- Polytetrafluoreten (PTFE)
- hydrofobisk; för prover> 50% organiska lösningsmedel
- Polyvinylidenfluorid (PVDF)
- Låg proteinbindning; för vattenhaltiga prover
Specifikationer
Specifikationer
| Material (membran) | PTFE |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Typ | Sprutlöst filter |
| Volym (metrisk) | ≤5 ml |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |