Learn More
Cytiva Whatman™ Cellulosa extraktion fingerborg
Artikelnummer. 11323115
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk) Insida:
25 mm
28 mm
31 mm
33 mm
41 mm
75 mm
80 mm
Längd (metrisk):
60 mm
80 mm
100 mm
123 mm
250 mm
Väggtjocklek:
1 mm
1,5 mm
2,5 mm
3 mm
Kvalitet:
603
603T
missing translation for 'unitSize'
Paket med 25
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11323115
missing translation for 'mfr': Cytiva 10350437
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Säkerställer optimal passform med sitt breda utbud av storlekar som lämpar sig för användning i fingerborgshållare och automatiserade extraktionsapparater. Whatman™ Cellulosaextraktionshylsor är gjorda av högkvalitativ cellulosa för utmärkt mekanisk styrka och retention.
  • För alla automatiserade extraktionsapparater
  • Högkvalitativt cellulosamaterial
  • Mått matchade exakt till fingerborgshållare
Bestellinformation
Extra hänsyn till väggtjocklek bör tas vid beräkning av ytterdiametrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beskrivning 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles gjorda av högkvalitativ cellulosa tillgängliga i en mängd olika storlekar.
Diameter (engelska) Insida 1,29 tum.
Diameter (metrisk) Insida 31 mm
Diameter (metrisk) Yttre 33 mm
Material Cellulosa
Väggtjocklek 1 mm
För användning med (applikation) För analys av fetter eller bekämpningsmedel i livsmedel och jordmaterial samt i många andra procedurer som involverar en fast-vätskeextraktion
Kvalitet 603T
För användning med (utrustning) För automatiserade extraktionsapparater
Längd (engelska) 3,1 tum.
Längd (metrisk) 80 mm
Max. Temperatur (engelska) 248 °F
Max. Temperatur (metrisk) 130 °C
Produkttyp Extraktionsfingerborg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt