Läs mer
Cytiva Whatman™ Cellulosa extraktion fingerborg
Produktkod. 11363065
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
25 mm
28 mm
31 mm
33 mm
41 mm
75 mm
80 mm
Längd (metrisk):
60 mm
80 mm
100 mm
123 mm
250 mm
Väggtjocklek:
1 mm
1,5 mm
2,5 mm
3 mm
Kvalitet:
603
603T
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida Längd (metrisk) Väggtjocklek Kvalitet Förpackningsstorlek
11363065 25 mm 100 mm 1,5 mm 603 Paket med 25
11373065 25 mm 60 mm 1,5 mm 603 Paket med 25
11323075 28 mm 80 mm 1,5 mm 603 Paket med 25
11303075 28 mm 100 mm 1,5 mm 603 Paket med 25
11310824 33 mm 80 mm 1,5 mm 603 Paket med 25
11373075 33 mm 100 mm 1,5 mm 603 Paket med 25
11383085 41 mm 123 mm 1,5 mm 603 Paket med 25
11323095 75 mm 250 mm 2,5 mm 603 Paket med 25
11323115 31 mm 80 mm 1 mm 603T Paket med 25
11333095 80 mm 250 mm 3 mm 603 Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11363065 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10350219
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00 SEK
    977.05 SEK / Paket med 25
    Save 37.95 SEK
    3% Av
I lager
Säkerställer optimal passform med sitt breda utbud av storlekar som lämpar sig för användning i fingerborgshållare och automatiserade extraktionsapparater. Whatman™ Cellulosaextraktionshylsor är gjorda av högkvalitativ cellulosa för utmärkt mekanisk styrka och retention.
  • För alla automatiserade extraktionsapparater
  • Högkvalitativt cellulosamaterial
  • Mått matchade exakt till fingerborgshållare
Beställningsinfo
Extra hänsyn till väggtjocklek bör tas vid beräkning av ytterdiametrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles gjorda av högkvalitativ cellulosa tillgängliga i en mängd olika storlekar.
Diameter (engelska) Insida 0,98 tum
Diameter (metrisk) Insida 25 mm
Material Cellulosa
Väggtjocklek 1,5 mm
För användning med (applikation) För analys av fetter eller bekämpningsmedel i livsmedel och jordmaterial samt i många andra procedurer som involverar en fast-vätskeextraktion
Kvalitet 603
För användning med (utrustning) För automatiserade extraktionsapparater
Längd (engelska) 3,9 tum.
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Temperatur (engelska) 248 °F
Max. Temperatur (metrisk) 130 °C
Produkttyp Extraktionsfingerborg