Läs mer
Cytiva Whatman™ Cellulosa extraktion fingerborg
Produktkod. p-4372194
Diameter (metrisk) Insida:
25 mm
28 mm
31 mm
33 mm
41 mm
75 mm
80 mm
Längd (metrisk):
60 mm
80 mm
100 mm
123 mm
250 mm
Väggtjocklek:
1 mm
1.5 mm
2.5 mm
3 mm
Kvalitet:
603
603T
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 11373065
Brand: Cytiva 10350215
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställer optimal passform med sitt breda utbud av storlekar som lämpar sig för användning i fingerborgshållare och automatiserade extraktionsapparater. Whatman™ Cellulosaextraktionshylsor är gjorda av högkvalitativ cellulosa för utmärkt mekanisk styrka och retention.
  • För alla automatiserade extraktionsapparater
  • Högkvalitativt cellulosamaterial
  • Mått matchade exakt till fingerborgshållare
Beställningsinfo
Extra hänsyn till väggtjocklek bör tas vid beräkning av ytterdiametrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles gjorda av högkvalitativ cellulosa tillgängliga i en mängd olika storlekar.
Diameter (engelska) Insida 0,98 tum
Diameter (metrisk) Insida 25 mm
Material Cellulosa
Väggtjocklek 1.5 mm
För användning med (applikation) För analys av fetter eller bekämpningsmedel i livsmedel och jordmaterial samt i många andra procedurer som involverar en fast-vätskeextraktion
Kvalitet 603
För användning med (utrustning) För automatiserade extraktionsapparater
Längd (engelska) 2,3 tum.
Längd (metrisk) 60 mm
Max. Temperatur (engelska) 248 °F
Max. Temperatur (metrisk) 130 °C
Produkttyp Extraktionsfingerborg