Läs mer
Cytiva Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles, dubbel 2 mm vägg
Diameter (metrisk) Insida:
16 mm
22 mm
25 mm
26 mm
33 mm
43 mm
Längd (metrisk):
60 mm
80 mm
94 mm
123 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
Tillverkad av högkvalitativ alfacellulosa bomullslinter för högpresterande användning i automatiserade Soxhlet-extraktorsystem. Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles är avsedda för applikationer inklusive användning i luft- och avfallsgasanalys.
- Används i en mängd olika fast-vätskeextraktionsstudier, inklusive lipid- och bekämpningsmedelsanalyser i livsmedels- och jordprover
- Lämplig för temperaturer upp till 120 °C (248 °F)
- Utmärkt mekanisk hållfasthet och retention
- Väggtjocklek på 2 mm för att stödja applikationsbehov
- Dubbel tjocklek för extra styvhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25 Pk. |
| Beskrivning | GE:s Whatman cellulosarör är tillverkade av högkvalitativ alfacellulosa bomullslinter för högpresterande användning i automatiserade Soxhlet-extraktorsystem. Används i luft- och rökgasanalys. |
| Diameter (metrisk) Insida | 25 mm |
| Material | Cellulosa |
| Väggtjocklek | 2 mm |
| För användning med (applikation) | Luft- och rökgasanalys |
| För användning med (utrustning) | Soxhlet extraktor |
| Längd (metrisk) | 80 mm |
| Max. Temperatur (metrisk) | 120 °C |
| Partikelretention | 6 μm |
| Visa mer |