Läs mer
Cytiva Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles, dubbel 2 mm vägg
Produktkod. 11370714
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
16 mm
22 mm
25 mm
26 mm
33 mm
43 mm
Längd (metrisk):
60 mm
80 mm
94 mm
123 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida Längd (metrisk) unitSize
11370714 22 mm 80 mm Paket med 25
11380714 33 mm 80 mm Paket med 25
10061634 43 mm 123 mm Paket med 25
11343215 16 mm 60 mm Paket med 25
11363215 33 mm 94 mm Paket med 25
11383215 26 mm 60 mm Paket med 25
11353215 25 mm 80 mm Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11370714 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 2810228
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativ alfacellulosa bomullslinter för högpresterande användning i automatiserade Soxhlet-extraktorsystem. Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles är avsedda för applikationer inklusive användning i luft- och avfallsgasanalys.
  • Används i en mängd olika fast-vätskeextraktionsstudier, inklusive lipid- och bekämpningsmedelsanalyser i livsmedels- och jordprover
  • Lämplig för temperaturer upp till 120 °C (248 °F)
  • Utmärkt mekanisk hållfasthet och retention
  • Väggtjocklek på 2 mm för att stödja applikationsbehov
  • Dubbel tjocklek för extra styvhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 Pk.
Beskrivning GE:s Whatman cellulosarör är tillverkade av högkvalitativ alfacellulosa bomullslinter för högpresterande användning i automatiserade Soxhlet-extraktorsystem. Används i luft- och rökgasanalys.
Diameter (metrisk) Insida 22 mm
Material Cellulosa
Väggtjocklek 2 mm
För användning med (applikation) Luft- och rökgasanalys
För användning med (utrustning) Soxhlet extraktor
Längd (metrisk) 80 mm
Max. Temperatur (metrisk) 120 °C
Partikelretention 6 μm
Produkttyp Extraktionsfingerborg