Läs mer
Cytiva Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles, dubbel 2 mm vägg
Beskrivelse
Tillverkad av högkvalitativ alfacellulosa bomullslinter för högpresterande användning i automatiserade Soxhlet-extraktorsystem. Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles är avsedda för applikationer inklusive användning i luft- och avfallsgasanalys.
- Används i en mängd olika fast-vätskeextraktionsstudier, inklusive lipid- och bekämpningsmedelsanalyser i livsmedels- och jordprover
- Lämplig för temperaturer upp till 120 °C (248 °F)
- Utmärkt mekanisk hållfasthet och retention
- Väggtjocklek på 2 mm för att stödja applikationsbehov
- Dubbel tjocklek för extra styvhet
Tekniske data
Tekniske data
| Kvantitet | 25 Pk. |
| Beskrivning | GE:s Whatman cellulosarör är tillverkade av högkvalitativ alfacellulosa bomullslinter för högpresterande användning i automatiserade Soxhlet-extraktorsystem. Används i luft- och rökgasanalys. |
| Diameter (metrisk) Insida | 33 mm |
| Material | Cellulosa |
| Väggtjocklek | 2 mm |
| För användning med (applikation) | Luft- och rökgasanalys |
| För användning med (utrustning) | Soxhlet extraktor |
| Längd (metrisk) | 80 mm |
| Max. Temperatur (metrisk) | 120 °C |
| Partikelretention | 6 μm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?